Learn More
R&D Systems™ Human Endostatin Quantikine ELISA Kit, R&D Systems™
Human Endostatin Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
Marke:  R&D Systems™ SNST0
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13412846
  • 5336.10 € / 6 Stück
Voraussichtlicher Liefertermin 29-10-2019
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The Human Endostatin Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human Endostatin in cell culture supernates (50 ul), serum (10 ul), edta plasma (10 ul), heparin plasma (10 ul), saliva (50 ul).
Spezifikation
Spezifikation
0.31 - 10ng/mL
Cross-species reactivity not tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules
80781
6 Plates
0.063ng/mL
Cell Culture Supernates (50μL), Serum (10μL), EDTA Plasma (10μL), Heparin Plasma (10μL), Saliva (50μL)
Store the unopened product at 2 - 8° C. Do not use past expiration date.
HRP
ELISA
Solid Phase Sandwich ELISA
1 Pk.
Cell Culture Supernates (50uL), Serum (10uL), EDTA Plasma (10uL), Heparin Plasma (10uL), Saliva (50uL)
Human
Sufficient materials to run ELISAs on at least six 96-well plates