missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACROBiosystems Human Ephrin-A4 / EFNA4 Protein, Fc Tag

287.92 € - 947.72 €

Spezifikation

Zugriffsnummer AAI07484
Molekulargewicht 43.0 kDa
Quelle Human Ephrin-A4, Fc Tag (EA4-H5250) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 26 - Gly 171 (Accession # AAI07484).
Immunogen Leu 26 - Gly 171
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15886597
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
EA4-H5250-250UG
250 μg
287.92 €
250 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16477479
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
EA4-H5250-1MG
1 mg
947.72 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

Ephrin-A4 (EFNA4) is also known as EPH-related receptor tyrosine kinase ligand 4 (LERK4), EPLG4, which belongs to the ephrin family. EFNA4 contains one ephrin RBD (ephrin receptor-binding) domain. EFNA4 is cell surface GPI-bound ligand for Eph receptors, a family of receptor tyrosine kinases which are crucial for migration, repulsion and adhesion during neuronal, vascular and epithelial development. EFNA4 binds promiscuously Eph receptors residing on adjacent cells, leading to contact-dependent bidirectional signaling into neighboring cells. EFNA4 may play a role in the interaction between activated B-lymphocytes and dendritic cells in tonsils.

This protein carries a human IgG1 Fc tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 43.0 kDa. The protein migrates as 45-50 kDa and 66 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation

Spezifikation

AAI07484
Human Ephrin-A4, Fc Tag (EA4-H5250) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Leu 26 - Gly 171 (Accession # AAI07484).
-20°C
Ephrin-A4
Human
Tris with Glycine, Arginine and NaCl, pH7.5
HEK293
Bio-Markers and CD Antigens
43.0 kDa
Leu 26 - Gly 171
EFNA4,EPLG4,LERK4,Ephrin-A4
Unconjugated
Fc Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen