Learn More
Invitrogen™ Human EPO ELISA Kit
Artikelnummer. 16428955
Change view
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
10 Stück
96 Tests
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16428955 96 Tests 96 Tests
16470975 10 x 96 Tests 10 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 16428955 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. BMS20352
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
ELISA
The Human EPO ELISA Kit is an enzyme-linked immunosorbent assay for the quantitative detection of human EPO.
Das Protein Erythropoietin (EPO) ist ein Wachstumsfaktor, der für das Überleben, die Proliferation und die Differenzierung von Erythroid-Vorläufern unerlässlich ist. EPO ist nicht verantwortlich für die frühe Festlegung zur Linie und induziert stattdessen die letzte Reifung teilweise differenzierter Erythroidzellen und die Produktion von roten, zellspezifischen Proteinen, wie Hämoglobin. Der EPO-Rezeptor (EPOR) ist in höheren Konzentrationen an Vorläuferzellen vorhanden und die Expression nimmt mit der Zellreifung ab. Hepatozyten sind die Hauptquelle von EPO im Fötus, gefolgt von interstitiellen Zellen der Niere nach der Geburt und bis zum Erwachsenenalter. Die EPO-Expression wird während der Hypoxie hochreguliert. Unter diesen Bedingungen wurden auch niedrige Transkriptionswerte im Lungen- und Gehirngewebe nachgewiesen. Neuere Daten deuten darauf hin, dass EPO auch beim Schutz des neuronalen Gewebes vor Schäden und bei der Einleitung von Reparaturen eine Rolle spielen kann.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer EP; EPO; Epoetin; Erythropoietin; MGC138142; MVCD2
Assay-Bereich 1,6 bis 100
Assay-Empfindlichkeit: 0,14 mIU/ml
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) P01588.
Gensymbol EPO
Interassay-VK 4,3%
Intraassay-VK 6,2%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte
Standard (2 Fläschchen)
Assaypufferkonzentrat
Biotinylierter Nachweisantikörper
Streptavidin-HRP
Waschpuffer
Substratlösung
Stopplösung
Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Kontrolle hoch
Kontrolle niedrig, Standard (2 vials), Assay Buffer concentrate, Biotinylated Detection Antibody, Streptavidin-HRP, Wash Buffer, Substrate Solution, Stop Solution, Adhesive Plate Covers, Control High, Control Low
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel Epo
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 3 h 30 min