Learn More
Abnova™ Human ERAP2 Full-length ORF (AAH17927.1, 1 a.a. - 350 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH17927.1 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 64167 |
Molekulargewicht | 66.5kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16163443
|
Abnova™
H00064167-P01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16153443
|
Abnova™
H00064167-P01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 29-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Aminopeptidases hydrolyze N-terminal amino acids of proteins or peptide substrates. Major histocompatibility complex (MHC) class I molecules rely on aminopeptidases such as ERAP1 (MIM 606832) and LRAP to trim precursors to antigenic peptides in the endoplasmic reticulum (ER) following cleavage in the cytoplasm by tripeptidyl peptidase II (TPP2; MIM 190470) (Tanioka et al., 2003 [PubMed 12799365]).[supplied by OMIM]
Sequence: MFHSSAMVNSHRKPMFNIHRGFYCLTAILPQICICSQFSVPSSYHFTEDPGAFPVATNGERFPWQELRLPSVVIPLHYDLFVHPNLTSLDFVASEKIEVLVSNATQFIILHSKDLEITNATLQSEEDSKYMKPGKELKVLSYPAHEQIALLVPEKLTPHLKYYVAMDFQAKLGDGFEGFYKSTYRTLGGETRILAVTDFEPTQARMAFPCFDEPLFKANFSIKIRRESRHIALSNMPKVKTIELEGGLLEDHFETTVKMSTYLVAYIVCDFHSLSGFTSSGVKVSIYASPDKRNQTHYALQASLKLLDFYEKYFDIYYPLSKLGMFKFHIIVFIFAHKTCFDLFPLSLSMSpezifikation
AAH17927.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
66.5kDa | |
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow | |
MFHSSAMVNSHRKPMFNIHRGFYCLTAILPQICICSQFSVPSSYHFTEDPGAFPVATNGERFPWQELRLPSVVIPLHYDLFVHPNLTSLDFVASEKIEVLVSNATQFIILHSKDLEITNATLQSEEDSKYMKPGKELKVLSYPAHEQIALLVPEKLTPHLKYYVAMDFQAKLGDGFEGFYKSTYRTLGGETRILAVTDFEPTQARMAFPCFDEPLFKANFSIKIRRESRHIALSNMPKVKTIELEGGLLEDHFETTVKMSTYLVAYIVCDFHSLSGFTSSGVKVSIYASPDKRNQTHYALQASLKLLDFYEKYFDIYYPLSKLGMFKFHIIVFIFAHKTCFDLFPLSLSM | |
RUO | |
ERAP2 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot | |
64167 | |
ERAP2 (Human) Recombinant Protein (P01) | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
FLJ23633/FLJ23701/FLJ23807/L-RAP/LRAP | |
ERAP2 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |