Learn More
Abnova™ Human EXOC7 Partial ORF (NP_001013861, 586 a.a. - 684 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00023265-Q01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16184526
  • 508.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 28-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
EXOC7 is a component of the exocyst, which is an evolutionarily conserved octameric protein complex essential for exocytosis. The exocyst targets secretory vesicles at specific domains of the plasma membrane for cell surface expansion and protein secretion (Zuo et al., 2006 [PubMed 17086175]).[supplied by OMIM]
Sequence: VFQPGVKLRDKERQIIKERFKGFNDGLEELCKIQKAWAIPDTEQRDRIRQAQKTIVKETYGAFLQKFGSVPFTKNPEKYIKYGVEQVGDMIDRLFDTSA
Spezifikation
Spezifikation
NP_001013861
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
VFQPGVKLRDKERQIIKERFKGFNDGLEELCKIQKAWAIPDTEQRDRIRQAQKTIVKETYGAFLQKFGSVPFTKNPEKYIKYGVEQVGDMIDRLFDTSA
RUO
EXOC7
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
23265
EXOC7 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
2-5-3p/DKFZp686J04253/EX070/EXO70/EXOC1/Exo70p/FLJ40965/FLJ46415/YJL085W
EXOC7
Recombinant
wheat germ expression system