missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human EXT1 Partial ORF (AAH01174, 246 a.a. - 345 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marke:  Abnova™ H00002131-Q01.25ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16184721

  • 467.00 € / 25 Mikrogramm

Verfügbar ab
22-02-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

This gene encodes an endoplasmic reticulum-resident type II transmembrane glycosyltransferase involved in the chain elongation step of heparan sulfate biosynthesis. Mutations in this gene cause the type I form of multiple exostoses. [provided by RefSeq]

Sequence: GERGFLKFNTIPPLRKYMLVFKGKRYLTGIGSDTRNALYHVHNGEDVVLLTTCKHGKDWQKHKDSRCDRDNTEYEKYDYREMLHNATFCLVPRGRRLGSF
Spezifikation

Spezifikation

AAH01174
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
GERGFLKFNTIPPLRKYMLVFKGKRYLTGIGSDTRNALYHVHNGEDVVLLTTCKHGKDWQKHKDSRCDRDNTEYEKYDYREMLHNATFCLVPRGRRLGSF
RUO
EXT1
Wheat Germ (in vitro)
GST
wheat germ expression system
Liquid
2131
EXT1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
EXT|LGCR|LGS|TRPS2|ttv
EXT1
Yes
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation