Learn More
Abnova™ Human FBXL4 Partial ORF (NP_036292, 524 a.a. - 619 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_036292 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 26235 |
Molekulargewicht | 36.3kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16165406
|
Abnova™
H00026235-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16155406
|
Abnova™
H00026235-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This gene encodes a member of the F-box protein family which is characterized by an approximately 40 amino acid motif, the F-box. The F-box proteins constitute one of the four subunits of ubiquitin protein ligase complex called SCFs (SKP1-cullin-F-box), which function in phosphorylation-dependent ubiquitination. The F-box proteins are divided into 3 classes: Fbws containing WD-40 domains, Fbls containing leucine-rich repeats, and Fbxs containing either different protein-protein interaction modules or no recognizable motifs. The protein encoded by this gene belongs to the Fbls class and, in addition to an F-box, contains at least 9 tandem leucine-rich repeats. [provided by RefSeq]
Sequence: CFTRLAHQLPNLQKLFLTANRSVCDTDIDELACNCTRLQQLDILGTRMVSPASLRKLLESCKDLSLLDVSFCSQIDNRAVLELNASFPKVFIKKSFSpezifikation
NP_036292 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.3kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
FBL4/FBL5 | |
FBXL4 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
26235 | |
FBXL4 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
CFTRLAHQLPNLQKLFLTANRSVCDTDIDELACNCTRLQQLDILGTRMVSPASLRKLLESCKDLSLLDVSFCSQIDNRAVLELNASFPKVFIKKSF | |
RUO | |
FBXL4 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |