Learn More
ACROBiosystems Human Fc gamma RIIIB / CD16b (NA2) Protein, His Tag
SPR & BLI verified
263.93 € - 2399.32 €
Spezifikation
Zugriffsnummer AAI28563.1
Molekulargewicht 22.7 kDa
Quelle Human CD16b (NA2), His Tag (SPR and BLI verified) (CDB-H5222) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 17 - Ser 200 (Accession # O75015-1). The NA1 form of the CD16b differ with the NA2 form of CD16b in AA36, 65, 82, and 106. The NA1 form carries R36, N65, D82, and V106, while the NA2 form carries S36, S65, N82, and I106.
Immunogen Gly 17 - Ser 200
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 3
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15886357
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
CDB-H5222-1MG
1 mg
2399.32 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 09-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
17116201
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
CDB-H5222-50UG
50 μg
263.93 €
50 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 09-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15876357
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
CDB-H5222-100UG
100 μg
335.90 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 09-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
CD16 is a low affinity Fc receptor, and has been identified as Fc receptors FcγRIIIa (CD16a) and FcγRIIIb (CD16b). These receptors bind to the Fc portion of IgG antibodies. CD16 encoded by two different highly homologous genes in a cell type-specific manner.CD16 is found on the surface of natural killer cells, neutrophil polymorphonuclear leukocytes, monocytes and macrophages.CD16B is also kown as FCGR3B and FCG3B, is expressed specifically by polymorphonuclear leukocytes (neutrophils) and stimulated eosinophils. CD16B is the low affinity receptor for the Fc region of immunoglobulins gamma. FCGR3B binds complexed or aggregated IgG and also monomeric IgG. Contrary to III-A, FCG3B is not capable to mediate antibody-dependent cytotoxicity and phagocytosis. CD16B may serve as a trap for immune complexes in the peripheral circulation which does not activate neutrophils.
This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 22.7 kDa. The protein migrates as 38-50 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation
Spezifikation
AAI28563.1
Human CD16b (NA2), His Tag (SPR and BLI verified) (CDB-H5222) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Gly 17 - Ser 200 (Accession # O75015-1). The NA1 form of the CD16b differ with the NA2 form of CD16b in AA36, 65, 82, and 106. The NA1 form carries R36, N65, D82, and V106, while the NA2 form carries S36, S65, N82, and I106.
-20°C
Fc gamma RIIIB / CD16b (NA2)
Human
PBS, pH7.4
HEK293
MABSol™ Fc Receptors
22.7 kDa
Gly 17 - Ser 200
Fc gamma RIIIB,CD16b (NA2),FCGR3B,CD16B,FCG3B,FCGR3,FCG3,IGFR3
Unconjugated
His Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE