Learn More
Abnova™ Human FCRLM2 Partial ORF (-, 89 a.a. - 174 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00127943-Q01.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16161747
  • 335.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
FCRL2 belongs to the Fc receptor family. Fc receptors are involved in phagocytosis, antibody-dependent cell cytotoxicity, immediate hypersensitivity, and transcytosis of immunoglobulins via their ability to bind immunoglobulin (Ig) constant regions (Chikaev et al., 2005 [PubMed 15676285]).[supplied by OMIM]
Sequence: DSLASCKAGAASPILGCRTRAECQSGCDMKRLAWSLFLSSFPRPSWTRSPCPTFQKAPLPPPRGHTASSPPPLVCGSARSPRGKQE
Spezifikation
Spezifikation
NP_689591.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.2kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
DSLASCKAGAASPILGCRTRAECQSGCDMKRLAWSLFLSSFPRPSWTRSPCPTFQKAPLPPPRGHTASSPPPLVCGSARSPRGKQE
RUO
FCRLB
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
127943
FCRLM2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FCRL2/FCRLM2/FCRLY/FLJ31052/FREB-2/FcRY/RP11-474I16.6
FCRLB
Recombinant
wheat germ expression system