Learn More
Invitrogen™ Human FETUB/Fetuin B ELISA Kit
Artikelnummer. 15494983
Change view
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Set
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15494983 96 Tests 1 Set
17135439 5 x 96 Tests 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 15494983 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. EHFETUB
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
ELISA
The Human FETUB (Fetuin B) ELISA quantitates Hu FETUB in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu FETUB. Principle of the method The Human FETUB solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Das Protein, das durch dieses Gen codiert wird, ist ein Mitglied der Fetuin-Familie, Teil der Cystatin-Superfamilie der Cystein-Proteaseinhibitoren. Fetuine weisen verschiedene Funktionen auf, darunter die Osteogenese und Knochenresorption, die Regulierung von Insulin- und Hepatozyten-Wachstumsfaktorrezeptoren sowie die Reaktion auf systemische Entzündungen. Dieses Protein kann von Zellen sezerniert werden.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer Q9UGM5
Assay-Bereich 4.39 bis 50 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 4 ng/mL
Kalibrierbereich 4 ng/nl bis 5 ng/ml
Assay Festphasen-Sandwich-ELISA
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA-Kit
Proteinfamilie Zellstruktur- und Organellen-Proteine
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Spezifität Dieses ELISA-Antikörperpaar erkennt humanes Fetuin B. Es wird keine Kreuzreaktivität mit rhFetuin A, rhMMP2, rhBMP2, 4, 6, rhCystatin A, B, C, 9, rhTGF beta 1 oder rhTGFbeta 2 beobachtet.
Ausreichend für 96 Assays
Zielspezies Human
Zur Verwendung mit (Anwendung) ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) 26998
Gensymbol 16G2, Gugu, IRL685
Interassay-VK < 12 %
Intraassay-VK < 10 %
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Standard, Biotinylierter Nachweisantikörper, Biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 96 Tests
Kennzeichnung RUO
Forschungsgebiet Extrazelluläre Matrix und Zelladhäsion
Probenvolumen Plasma, 5 μl; Serum, 5 μl; Überstand, 100 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Synonym 16G2, Gugu, IRL685
Ziel Human
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min