missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

ACROBiosystems Human Fetuin B Protein, His Tag

299.92 € - 2003.42 €

Spezifikation

Zugriffsnummer AAH69670
Molekulargewicht 42.4 kDa
Quelle Human Fetuin B, His Tag (FEB-H52H7) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Cys 16 - Pro 382 (Accession # AAH69670).
Immunogen Cys 16 - Pro 382
Lagerungsbedingungen -20°C
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
15896747
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
FEB-H52H7-1MG
1 mg
2003.42 €
1 Milligramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
15886747
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
ACROBiosystems
FEB-H52H7-100UG
100 μg
299.92 €
100 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 08-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

Fetuin-B (FETUB), a second member of the fetuin family in mammals, is also known as Fetuin-like protein IRL685, 16G2 and Gugu, which is expressed in liver and testis and contains 2 cystatin fetuin-B-type domains. FETUB is a protease inhibitor required for egg fertilization. FETUB is also required to prevent premature zona pellucida hardening before fertilization, probably by inhibiting the protease activity of ASTL, a protease that mediates the cleavage of ZP2 and triggers zona pellucida hardening (By similarity). As a liver-derived plasma protein, FETUB is essential for fertilization.

This protein carries a polyhistidine tag at the C-terminus. The protein has a calculated MW of 42.4 kDa. The protein migrates as 53-58 kDa under reducing (R) condition (SDS-PAGE) due to glycosylation.
Spezifikation

Spezifikation

AAH69670
Human Fetuin B, His Tag (FEB-H52H7) is expressed from human 293 cells (HEK293). It contains AA Cys 16 - Pro 382 (Accession # AAH69670).
-20°C
Fetuin B
Human
50 mM Tris, 150 mM NaCl, pH8.0
HEK293
Other Recombinant Proteins
42.4 kDa
Cys 16 - Pro 382
FETUB,Fetuin-B,16G2,Gugu
Unconjugated
His Tag
Less than 1.0 EU / μg by the LAL method.
Powder
>95% as determined by SDS-PAGE
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen