Learn More
R&D Systems™ Human FGF basic Quantikine ELISA Kit, R&D Systems™
Human FGF basic/FGF2 Quantikine ELISA Kit from the most referenced ELISA manufacturer. Highly validated for accurate quantitation and long-term reproducibility.
Marke:  R&D Systems™ SFB50
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 13412776
  • 5239.08 € / 6 Stück
Voraussichtlicher Liefertermin 29-10-2019
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The Human FGF basic/FGF2 Quantikine ELISA Kit is a Solid Phase Sandwich ELISA that quantifies human FGF basic/FGF2 in cell culture supernates (100 ul), serum (100 ul), edta plasma (100 ul).
Spezifikation
Spezifikation
10.00 - 640pg/mL
Cross-species reactivity observed with 1 or more species tested. <0.5% cross-reactivity observed with available related molecules
2247
6 Plates
3pg/mL
Cell Culture Supernates (100μL), Serum (100μL), EDTA Plasma (100μL)
Store the unopened product at 2 - 8° C. Do not use past expiration date.
HRP
ELISA
Solid Phase Sandwich ELISA
1 Pk.
Cell Culture Supernates (100uL), Serum (100uL), EDTA Plasma (100uL)
Human
Sufficient materials to run ELISAs on at least six 96-well plates