missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human FGFR2 Partial ORF (AAH39243, 621 a.a. - 723 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marke:  Abnova™ H00002263-Q01.25ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16184971

  • 467.00 € / 25 Mikrogramm

Verfügbar ab
05-01-2021

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

Sequence: GHRMDKPANCTNELYMMMRDCWHAVPSQRPTFKQLVEDLDRILTLTTNEEYLDLSQPLEQYSPSYPDTRSSCSSGDDSVFSPDPMPYEPCLPQYPHINGSVKT
Spezifikation

Spezifikation

AAH39243
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.07kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
GHRMDKPANCTNELYMMMRDCWHAVPSQRPTFKQLVEDLDRILTLTTNEEYLDLSQPLEQYSPSYPDTRSSCSSGDDSVFSPDPMPYEPCLPQYPHINGSVKT
RUO
FGFR2
Wheat Germ (in vitro)
GST
wheat germ expression system
Liquid
2263
FGFR2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
BEK|BFR-1|CD332|CEK3|CFD1|ECT1|FLJ98662|JWS|K-SAM|KGFR|TK14|TK25
FGFR2
Yes
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation