missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human Ficolin-3 ELISA Kit
Beschreibung
Human Ficolin-3 quantitates human Ficolin-3 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Ficolin-3.
H-Ficolin (Hakata-Antigen, Ficolin-3) ist ein Mustererkennungsmolekül der angeborenen Immunität, das in Humanserum gefunden wird. H-Ficolin bindet an verschiedene pathogen-assoziierte molekulare Muster (PAMP), die aus Kohlenhydraten (GlcNAc, GalNAc und Fucose) gebildet werden, die durch den Lektinweg ein Komplement aktivieren. Dies erfolgt über die assoziierten MASPs ((MBL)-assoziierte Serinproteasen). H-Ficolin besteht aus 35 kDa-Proteinketten, die in Triplett-Untereinheiten assoziiert sind und wiederum in Oligomeren mit hohem Molekulargewicht mittels Disulfid-Bindungen im N-Terminal-Bereich assoziiert sind.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | Collagen/fibrinogen domain-containing lectin 3 p35; Collagen/fibrinogen domain-containing protein 3; FCN3; FCNH; ficolin 3; Ficolin-3; HAKA1; Hakata antigen; MGC22543 |
| Assay-Bereich | 0,25 bis 50 ng/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0,25 ng/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | O75636. |
| Gensymbol | FCN3. |
| Interassay-VK | <12% |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?