missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human Ficolin-3 ELISA Kit
Beschreibung
Human Ficolin-3 quantitates human Ficolin-3 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human Ficolin-3.
H-Ficolin (Hakata antigen, Ficolin-3) is an innate immunity pattern recognition molecule found in human serum. H-Ficolin binds to distinct pathogen-associated molecular patterns (PAMP) formed by carbohydrates (GlcNAc, GalNAc and fucose) activating complement through the lectin pathway by means of the associated MASPs ((MBL)-associated serine proteases). H-Ficolin consists of 35 kDa protein chains associated in triplet subunits which are again associated in high molecular weight oligomers by means of disulfide bonds at the N-terminal region.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | Collagen/fibrinogen domain-containing lectin 3 p35; Collagen/fibrinogen domain-containing protein 3; FCN3; FCNH; ficolin 3; Ficolin-3; HAKA1; Hakata antigen; MGC22543 |
| Assay-Bereich | 0,25 bis 50 ng/mL |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0.25 ng/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Serum, Supernatant |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | O75636. |
| Gensymbol | FCN3 |
| Interassay-VK | <12% |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?