Learn More
Abnova™ Human FOXD4L1 Partial ORF (NP_036316.1, 285 a.a. - 384 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_036316.1 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 200350 |
Molekulargewicht | 36.74kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16172377
|
Abnova™
H00200350-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 03-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16162377
|
Abnova™
H00200350-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 03-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This gene is a member of the forkhead/winged-helix (FOX) family of transcription factors with highly conserved FOX DNA-binding domains. Members of the FOX family of transcription factors are regulators of embryogenesis and may play a role in human cancer. This gene lies in a region of chromosome 2 that surrounds the site where two ancestral chromosomes fused to form human chromosome 2. This region is duplicated elsewhere in the human genome, primarily in subtelomeric and pericentromeric locations, thus mutiple copies of this gene have been found. [provided by RefSeq]
Sequence: EGADLATPGTLPVLQPSLGPQPWEEGKGLASPPGGGCISFSIESIMQGVRGAGTGAAQSLSPTAWSYCPLLQRPSSLSDNFAATAAASGGGLRQRLRSHQSpezifikation
NP_036316.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
FOXD5/bA395L14.1 | |
FOXD4L1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
200350 | |
FOXD4L1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
EGADLATPGTLPVLQPSLGPQPWEEGKGLASPPGGGCISFSIESIMQGVRGAGTGAAQSLSPTAWSYCPLLQRPSSLSDNFAATAAASGGGLRQRLRSHQ | |
RUO | |
FOXD4L1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |