Learn More
Abnova™ Human FRAT1 Partial ORF (NP_005470.2, 181 a.a. - 279 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_005470.2 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 10023 |
Molekulargewicht | 36.63kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16045205
|
Abnova™
H00010023-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16035205
|
Abnova™
H00010023-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The protein encoded by this gene belongs to the GSK-3-binding protein family. The protein inhibits GSK-3-mediated phosphorylation of beta-catenin and positively regulates the Wnt signaling pathway. It may function in tumor progression and in lymphomagenesis. [provided by RefSeq]
Sequence: RLQQRRGSQPETRTGDDDPHRLLQQLVLSGNLIKEAVRRLHSRRLQLRAKLPQRPLLGPLSAPVHEPPSPRSPRAACSDPGASGRAQLRTGDGVLVPGSSpezifikation
NP_005470.2 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.63kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
FLJ97193 | |
FRAT1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
10023 | |
FRAT1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
RLQQRRGSQPETRTGDDDPHRLLQQLVLSGNLIKEAVRRLHSRRLQLRAKLPQRPLLGPLSAPVHEPPSPRSPRAACSDPGASGRAQLRTGDGVLVPGS | |
RUO | |
FRAT1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |