Learn More
Abnova™ Human GCHFR Full-length ORF (NP_005249.1, 1 a.a. - 84 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00002644-P01.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16165371
  • 335.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 04-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
GTP cyclohydrolase I feedback regulatory protein binds to and mediates tetrahydrobiopterin inhibition of GTP cyclohydrolase I. The regulatory protein, GCHFR, consists of a homodimer. It is postulated that GCHFR may play a role in regulating phenylalanine metabolism in the liver and in the production of biogenic amine neurotransmitters and nitric oxide. [provided by RefSeq]
Sequence: MPYLLISTQIRMEVGPTMVGDEQSDPELMQHLGASKRRALGNNFYEYYVDDPPRIVLDKLERRGFRVLSMTGVGQTLVWCLHKE
Spezifikation
Spezifikation
NP_005249.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.1kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
GFRP/HsT16933/MGC138467/MGC138469/P35
GCHFR
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
2644
GCHFR (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MPYLLISTQIRMEVGPTMVGDEQSDPELMQHLGASKRRALGNNFYEYYVDDPPRIVLDKLERRGFRVLSMTGVGQTLVWCLHKE
RUO
GCHFR