missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human GDF-11/BMP-11 ELISA Kit

Artikelnummer. 17164969
Change view
Click to view available options
Menge:
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
96 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
17164969 5 x 96 Tests 1 Stück
17114503 96 Tests 96 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Artikelnummer. 17164969 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. EH213RBX5

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

ELISA

Human GDF-11/BMP-11 quantitates human GDF-11/BMP-11 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human GDF-11/BMP-11.

GDF11 gehört zur Familie der knochenmorphogenetischen Proteine (Bone Morphogenetic Protein, BMP) und zur TGF-Beta-Superfamilie. Diese Gruppe von Proteinen zeichnet sich durch einen polybasischen Ort zum proteolytischen Verfahren aus, bei dessen Spaltung ein reifes Protein mit sieben konservierten Cystein-Resten entsteht. Mitglieder dieser Familie regulieren das Wachstum und die Differenzierung von Zellen sowohl im embryonalen als auch im adulten Gewebe. Studien an Mäusen und Xenopus deuten darauf hin, dass dieses Protein während der embryonalen Entwicklung an mesodermaler Bildung und Neurogenese beteiligt ist.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer BMP11; BMP-11; Bone morphogenetic protein 11; GDF11; GDF-11; growth differentiation factor 11; growth/differentiation factor 11
Assay-Bereich 0,164 bis 40 ng/ml
Assay-Empfindlichkeit: 0,16 ng/mL
Konjugat Biotin
Produkttyp ELISA
Probentyp Plasma, Serum, Überstand
Zur Verwendung mit (Geräte) Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
Gen-ID (Entrez) O95390.
Gensymbol GDF11.
Interassay-VK <12%
Intraassay-VK <10%
Kitinhalt Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Standard, Assay Diluent concentrate, Biotinylated Detection Antibody, SAV-HRP, Wash Buffer, Chromogen, Stop Solution, Adhesive Plate Covers
Marker oder Farbstoff HRP
Menge 5 x 96 Tests
Kennzeichnung Nur für Forschungszwecke
Probenvolumen Überstand, 50 μl; Serum, 50 μl; Plasma, 50 μl
Lagerungsbedingungen 2 bis 8 °C
Ziel GDF11.
Prüfzeit 1 h 20 min
Gesamte Assay-Zeit 4 h 45 min
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.