missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Humanes GDF-9 ELISA-Kit
Beschreibung
GDF9 gehört zur Familie der knochenmorphogenetischen Proteine (Bone Morphogenetic Protein, BMP) und zur TGF-Beta-Superfamilie. Diese Gruppe von Proteinen zeichnet sich durch einen polybasischen Ort zum proteolytischen Verfahren aus, bei dessen Spaltung ein reifes Protein mit sieben konservierten Cystein-Resten entsteht. Mitglieder dieser Familie regulieren das Wachstum und die Differenzierung von Zellen sowohl im embryonalen als auch im adulten Gewebe. Wachstumsfaktoren, die von somatischen Ovarialzellen synthetisiert werden, wirken sich direkt auf das Wachstum und die Funktion der Oozyten aus. GDF9 wird in Oozyten exprimiert und wird als für die Ovarialfollikulogenese erforderlich gehalten.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | O60383 |
| Assay-Bereich | 2,2 bis 500 ng/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 2,2 ng/ml |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | 2661 |
| Gensymbol | GDF9 |
| Interassay-VK | < 12% |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?