Learn More
Abnova™ Human GDF5 Partial ORF (NP_000548.1, 28 a.a. - 127 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_000548.1 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 8200 |
Molekulargewicht | 36.63kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16044985
|
Abnova™
H00008200-Q02.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16054985
|
Abnova™
H00008200-Q02.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 05-06-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
The protein encoded by this gene is a member of the bone morphogenetic protein (BMP) family and the TGF-beta superfamily. This group of proteins is characterized by a polybasic proteolytic processing site which is cleaved to produce a mature protein containing seven conserved cysteine residues. The members of this family are regulators of cell growth and differentiation in both embryonic and adult tissues. Mutations in this gene are associated with acromesomelic dysplasia, Hunter-Thompson type; brachydactyly, type C; and chondrodysplasia, Grebe type. These associations confirm that the gene product plays a role in skeletal development. [provided by RefSeq]
Sequence: APDLGQRPQGTRPGLAKAEAKERPPLARNVFRPGGHSYGGGATNANARAKGGTGQTGGLTQPKKDEPKKLPPRPGGPEPKPGHPPQTRQATARTVTPKGQSpezifikation
NP_000548.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.63kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
BMP14/CDMP1/LAP4/SYNS2 | |
GDF5 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
8200 | |
GDF5 (Human) Recombinant Protein (Q02) | |
APDLGQRPQGTRPGLAKAEAKERPPLARNVFRPGGHSYGGGATNANARAKGGTGQTGGLTQPKKDEPKKLPPRPGGPEPKPGHPPQTRQATARTVTPKGQ | |
RUO | |
GDF5 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |