Learn More
Proteintech Human-GFAP-ELISA-Kit
Artikelnummer. 17214876 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Gen-ID (Entrez):
2670
Packungsgröße:
96 Reaktionen
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Gen-ID (Entrez) unitSize
17214876 2670 96 Reaktionen
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 17214876 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. KE0021096T
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Saures Gliafaserprotein (Glial fibrillary acidic protein, GFAP), ein Protein mit Filamenten mittlerer Größe (Intermediate-Filament, IF), wird spezifisch in Zellen astroglialer Abstammung exprimiert und häufig zur Markierung von Astroglia im Gehirn verwend
Die erhöhten GFAP-Konzentrationen in Serum und Plasma wurden bei Patienten mit Hirnverletzungen und neuronalen Erkrankungen, wie Multipler Sklerose, berichtet.
Spezifikation
Gen-ID (Entrez) 2670
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 96RXN Human GFAP ELISA Kit
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H302-Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H332-Gesundheitsschädlich bei Einatmen.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
Sicherheitshinweis
  • P201-Vor Gebrauch besondere Anweisungen einholen.
  • P202-Vor Gebrauch alle Sicherheitshinweise lesen und verstehen.
  • P234-Nur im Originalbehälter aufbewahren.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P270-Bei Gebrauch nicht essen, trinken oder rauchen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P301+P310-BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen/
  • P301+P312-BEI VERSCHLUCKEN: Bei Unwohlsein GIFTINFORMATIONSZENTRUM/ Arzt anrufen /
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P304+P340-BEI EINATMEN: Die Person an die frische Luft bringen und für ungehinderte Atmung sorgen.
  • P308+P313-BEI Exposition oder falls betroffen: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P330-Mund ausspülen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
  • P405-Unter Verschluss aufbewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: Sulphuric Acid, Tetramethylbenzidine