missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human GFR alpha-1/GDNF R alpha-1 Biotinylated Antibody, R&D Systems™

Artikelnummer. 18170591
Change view
Click to view available options
Menge:
50 μg
Packungsgröße:
50 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18170591 50 μg 50 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18170591 Lieferant R&D Systems Lieferanten-Nr. BAF714

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody

GFR alpha-1/GDNF R alpha-1 Polyclonal specifically detects GFR alpha-1/GDNF R alpha-1 in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen GFR alpha-1/GDNF R alpha-1
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration LYOPH
Konjugat Biotin
Verdünnung Western Blot 0.1 ug/mL
Gen-Zugriffsnummer NP_665736
Gen-Alias DKFZp313E1012, DKFZp686J0156, GDNF family receptor alpha 1, GDNF family receptor alpha-1, GDNF R alpha-1, GDNF receptor alpha-1, GDNFRAGFR-ALPHA-1, GDNFR-alpha-1, GDNFRMGC23045, GFR alpha1, GFRa-1, GFRA1, GFR-alpha-1, Glial cell line-derived neurotrophic factor receptor alpha, GPI-linked anchor protein, PI-linked cell-surface accessory protein, RET ligand 1, RET1L, RETL1FLJ10561, TGF-beta related neurotrophic factor receptor 1, TGF-beta-related neurotrophic factor receptor 1, TRNR1FLJ31546
Gensymbole GFRA1
Wirtsspezies Goat
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human GFR alpha-1/GDNF R alpha-1 Met1-Lys429 Accession # NP_665736
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 50 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 2674
Testspezifität Detects human GFR alpha-1/GDNF R alpha-1 in Western blots. In Western blots, approximately 5% cross-reactivity with recombinant rat GFR alpha-1 is observed and less than 2% cross-reactivity with recombinant human (rh) GFR alpha-2, rhGFR alpha-3, and rhGFR alpha-4 is observed.
Rekonstitution Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.