Learn More
Abnova™ Human GIMAP5 Partial ORF (NP_060854.2, 186 a.a. - 284 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00055340-Q01.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16168086
  • 335.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a protein belonging to the GTP-binding superfamily and to the immuno-associated nucleotide (IAN) subfamily of nucleotide-binding proteins. In humans, the IAN subfamily genes are located in a cluster at 7q36.1. [provided by RefSeq]
Sequence: AFNNWGSVEEQRQQQAELLAVIERLGREREGSFHSNDLFLDAQLLQRTGAGACQEDYRQYQAKVEWQVEKHKQELRENESNWAYKALLRVKHLMLLHYE
Spezifikation
Spezifikation
NP_060854.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
AFNNWGSVEEQRQQQAELLAVIERLGREREGSFHSNDLFLDAQLLQRTGAGACQEDYRQYQAKVEWQVEKHKQELRENESNWAYKALLRVKHLMLLHYE
RUO
GIMAP5
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
55340
GIMAP5 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ11296/HIMAP3/IAN4/IAN4L1/IAN5/IMAP3/hIAN5
GIMAP5
Recombinant
wheat germ expression system