missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human GLP2R Partial ORF (NP_004237, 69 a.a. - 178 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00 € - 508.00 €

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_004237
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 9340
Molekulargewicht 37.84kDa
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16160416
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00009340-Q01.25UG
25 ug
508.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16150416
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00009340-Q01.10UG
10 ug
335.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

The GLP2 receptor (GLP2R) is a G protein-coupled receptor superfamily member closely related to the glucagon receptor ans GLP1 receptor. Glucagon-like peptide-2 (GLP2) is a 33-amino acid proglucagon-derived peptide produced by intestinal enteroendocrine cells. Like glucagon-like peptide-1 (GLP1) and glucagon itself, it is derived from the proglucagon peptide encoded by the GCG gene. GLP2 stimulates intestinal growth and upregulates villus height in the small intestine, concomitant with increased crypt cell proliferation and decreased enterocyte apoptosis. Moreover, GLP2 prevents intestinal hypoplasia resulting from total parenteral nutrition. GLP2R, a G protein-coupled receptor superfamily member is expressed in the gut and closely related to the glucagon receptor (GCGR) and the receptor for GLP1 (GLP1R). [provided by RefSeq]

Sequence: LEETTRKWAQYKQACLRDLLKEPSGIFCNGTFDQYVCWPHSSPGNVSVPCPSYLPWWSEESSGRAYRHCLAQGTWQTIENATDIWQDDSECSENHSFKQNVDRYALLSTL
Spezifikation

Spezifikation

NP_004237
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.84kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
GLP2R
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
9340
GLP2R (Human) Recombinant Protein (Q01)
LEETTRKWAQYKQACLRDLLKEPSGIFCNGTFDQYVCWPHSSPGNVSVPCPSYLPWWSEESSGRAYRHCLAQGTWQTIENATDIWQDDSECSENHSFKQNVDRYALLSTL
RUO
GLP2R
Recombinant
wheat germ expression system
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen