Learn More
Abnova™ Human GMPPA Full-length ORF (NP_037467.2, 1 a.a. - 420 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00029926-P01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16169192
  • 508.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
This gene is thought to encode a GDP-mannose pyrophosphorylase. This enzyme catalyzes the reaction which converts mannose-1-phosphate and GTP to GDP-mannose which is involved in the production of N-linked oligosaccharides. [provided by RefSeq]
Sequence: MLKAVILIGGPQKGTRFRPLSFEVPKPLFPVAGVPMIQHHIEACAQVPGMQEILLIGFYQPDEPLTQFLEAAQQEFNLPVRYLQEFAPLGTGGGLYHFRDQILAGSPEAFFVLNADVCSDFPLSAMLEAHRRQRHPFLLLGTTANRTQSLNYGCIVENPQTHEVLHYVEKPSTFISDIINCGIYLFSPEALKPLRDVFQRNQQDGQLEDSPGLWPGAGTIRLEQDVFSALAGQGQIYVHLTDGIWSQIKSAGSALYASRLYLSRYQDTHPERLAKHTPGGPWIRGNVYIHPTAKVAPSAVLGPNVSIGKGVTVGEGVRLRESIVLHGATLQEHTCVLHSIVGWGSTVGRWARVEGTPSDPNPNDPRARMDSESLFKDGKLLPAITILGCRVRIPAEVLILNSIVLPHKELSRSFTNQIIL
Spezifikation
Spezifikation
NP_037467.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
72.7kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
GMPPA
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
29926
GMPPA (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MLKAVILIGGPQKGTRFRPLSFEVPKPLFPVAGVPMIQHHIEACAQVPGMQEILLIGFYQPDEPLTQFLEAAQQEFNLPVRYLQEFAPLGTGGGLYHFRDQILAGSPEAFFVLNADVCSDFPLSAMLEAHRRQRHPFLLLGTTANRTQSLNYGCIVENPQTHEVLHYVEKPSTFISDIINCGIYLFSPEALKPLRDVFQRNQQDGQLEDSPGLWPGAGTIRLEQDVFSALAGQGQIYVHLTDGIWSQIKSAGSALYASRLYLSRYQDTHPERLAKHTPGGPWIRGNVYIHPTAKVAPSAVLGPNVSIGKGVTVGEGVRLRESIVLHGATLQEHTCVLHSIVGWGSTVGRWARVEGTPSDPNPNDPRARMDSESLFKDGKLLPAITILGCRVRIPAEVLILNSIVLPHKELSRSFTNQIIL
RUO
GMPPA
Recombinant
wheat germ expression system