Learn More
Abnova™ Human GPR24 Full-length ORF (AAH01736, 1 a.a. - 422 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00002847-P01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16185681
  • 467.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab
07-01-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: MSVGAMKKGVGRAVGLGGGSGCQATEEDPLPDCGACAPGQGGRRWRLPQPAWVEGSSARLWEQATGTGWMDLEASLLPTGPNASNTSDGPDNLTSAGSPPRTGSISYINIIMPSVFGTICLLGIIGNSTVIFAVVKKSKLHWCNNVPDIFIINLSVVDLLFLLGMPFMIHQLMGNGVWHFGETMCTLITAMDANSQLTSTYILTAMAIDRYLATVHPISSTKFRKPSVATLVICLLWALSFISITPVWLYARLIPFPGGAVGCGIRLPNPDTDLYWFTLYQFFLAFALPFVVITAAYVRILQRMTSSVAPASQRSIRLRTKRVTRTAIAICLVFFVCWAPYYVLQLTQLSISRPTLTLVYLYNAAISLGYANSCLNPFVYIVLCETFRKRLVLSVKPAAQGQLRAVSNAQTADEERTESKGT
Spezifikation
Spezifikation
AAH01736
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
71.94kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
GPR24|MCH1R|MGC32129|SLC1
MCHR1
Yes
wheat germ expression system
Liquid
2847
GPR24 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
MSVGAMKKGVGRAVGLGGGSGCQATEEDPLPDCGACAPGQGGRRWRLPQPAWVEGSSARLWEQATGTGWMDLEASLLPTGPNASNTSDGPDNLTSAGSPPRTGSISYINIIMPSVFGTICLLGIIGNSTVIFAVVKKSKLHWCNNVPDIFIINLSVVDLLFLLGMPFMIHQLMGNGVWHFGETMCTLITAMDANSQLTSTYILTAMAIDRYLATVHPISSTKFRKPSVATLVICLLWALSFISITPVWLYARLIPFPGGAVGCGIRLPNPDTDLYWFTLYQFFLAFALPFVVITAAYVRILQRMTSSVAPASQRSIRLRTKRVTRTAIAICLVFFVCWAPYYVLQLTQLSISRPTLTLVYLYNAAISLGYANSCLNPFVYIVLCETFRKRLVLSVKPAAQGQLRAVSNAQTADEERTESKGT
RUO
MCHR1