Learn More
Invitrogen™ Human GPR56 ELISA Kit
Human GPR56 quantitates human GPR56 in serum, plasma, supernatant.
656.00 € - 2635.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | 7-transmembrane protein with no EGF-like N-terminal domains-1; Adgrg1; ADGRG1 CT; ADGRG1 C-terminal fragment; ADGRG1 NT; ADGRG1 N-terminal fragment; ADGRG1-CT; adhesion G protein-coupled receptor G1; adhesion G-protein coupled receptor G1; BFPP; BPPR; Cyt28; DKFZp781L1398; G protein-coupled receptor 56; Gpr56; GPR56 7 TM; GPR56 CT; GPR56 C-terminal fragment; GPR56 extracellular subunit; GPR56 NT; GPR56 N-terminal fragment; GPR56 seven-transmembrane subunit; GPR56 subunit alpha; GPR56 subunit beta; G-protein coupled receptor 56; Protein TM7XN1; secretin receptor; serpentine receptor cyt28; testicular tissue protein Li 77; TM7LN4; TM7XN1; UNQ540/PRO1083 |
---|---|
Assay-Bereich | 16 bis 4000 pg/mL |
Assay-Empfindlichkeit: | 16 pg/mL |
Konjugat | Biotin |
Produkttyp | ELISA |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
17114989
|
Invitrogen™
EH228RBX5 |
5 x 96 Tests |
2635.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 22-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
17174513
|
Invitrogen™
EH228RB |
96 Tests |
656.00 €
96 Stück |
Verfügbar ab: 23-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Human GPR56 quantitates human GPR56 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human GPR56.
GPR56 is a member of the G protein-coupled receptor family. The protein contains 7 transmembrane domains and a mucin-like domain in the N-terminal region. The gene is implicated in the regulation of brain cortical patterning. The protein binds specifically to transglutaminase 2 in the extracellular space. Expression of this gene is downregulated in melanoma cell lines, and overexpression of this gene can suppress tumor growth and metastasis. Mutations in this gene result in bilateral frontoparietal polymicrogyria. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.Spezifikation
7-transmembrane protein with no EGF-like N-terminal domains-1; Adgrg1; ADGRG1 CT; ADGRG1 C-terminal fragment; ADGRG1 NT; ADGRG1 N-terminal fragment; ADGRG1-CT; adhesion G protein-coupled receptor G1; adhesion G-protein coupled receptor G1; BFPP; BPPR; Cyt28; DKFZp781L1398; G protein-coupled receptor 56; Gpr56; GPR56 7 TM; GPR56 CT; GPR56 C-terminal fragment; GPR56 extracellular subunit; GPR56 NT; GPR56 N-terminal fragment; GPR56 seven-transmembrane subunit; GPR56 subunit alpha; GPR56 subunit beta; G-protein coupled receptor 56; Protein TM7XN1; secretin receptor; serpentine receptor cyt28; testicular tissue protein Li 77; TM7LN4; TM7XN1; UNQ540/PRO1083 | |
16 pg/mL | |
ELISA | |
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät | |
ADGRG1. | |
<10% | |
HRP | |
Überstand, 50 µl; Plasma, 50 µl; Serum, 50 µl | |
GPR56. | |
4 h 45 min |
16 bis 4000 pg/mL | |
Biotin | |
Plasma, Serum, Überstand | |
Q9Y653. | |
<12% | |
Vorbeschichtete 96-Mikrotiterplatte, Standard, Assay-Verdünnungskonzentrat, biotinylierter Nachweisantikörper, SAV-HRP, Waschpuffer, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten | |
Nur für Forschungszwecke | |
2°bis 8 °C | |
1 h 20 min |