missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human GPR62 Partial ORF (NP_543141, 314 a.a. - 368 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marke:  Abnova™ H00118442-Q01.10ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16151597

  • 335.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

G protein-coupled receptors (GPCRs, or GPRs) contain 7 transmembrane domains and transduce extracellular signals through heterotrimeric G proteins.[supplied by OMIM]

Sequence: RACTPQAWHPRALLQCLQRPPEGPAVGPSEAPEQTPELAGGRSPAYQGPPESSLS
Spezifikation

Spezifikation

NP_543141
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
31.79kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
RACTPQAWHPRALLQCLQRPPEGPAVGPSEAPEQTPELAGGRSPAYQGPPESSLS
RUO
GPR62
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
118442
GPR62 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
GPCR8/KPG_005/MGC26943
GPR62
Recombinant
wheat germ expression system
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote