Learn More
Abnova™ Human GPR62 Partial ORF (NP_543141, 314 a.a. - 368 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00118442-Q01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16161597
  • 508.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
G protein-coupled receptors (GPCRs, or GPRs) contain 7 transmembrane domains and transduce extracellular signals through heterotrimeric G proteins.[supplied by OMIM]
Sequence: RACTPQAWHPRALLQCLQRPPEGPAVGPSEAPEQTPELAGGRSPAYQGPPESSLS
Spezifikation
Spezifikation
NP_543141
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
31.79kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
RACTPQAWHPRALLQCLQRPPEGPAVGPSEAPEQTPELAGGRSPAYQGPPESSLS
RUO
GPR62
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
118442
GPR62 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
GPCR8/KPG_005/MGC26943
GPR62
Recombinant
wheat germ expression system