Learn More
Abnova™ Human GPR82 Partial ORF (NP_543007.1, 237 a.a. - 336 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00027197-Q01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16195776
  • 508.00 € / 25 Mikrogramm
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
G protein-coupled receptors (GPCRs, or GPRs) contain 7 transmembrane domains and transduce extracellular signals through heterotrimeric G proteins.[supplied by OMIM]
Sequence: IMEKDLTYSSVKRHLLVIQILLIVCFLPYSIFKPIFYVLHQRDNCQQLNYLIETKNILTCLASARSSTDPIIFLLLDKTFKKTLYNLFTKSNSAHMQSYG
Spezifikation
Spezifikation
NP_543007.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
IMEKDLTYSSVKRHLLVIQILLIVCFLPYSIFKPIFYVLHQRDNCQQLNYLIETKNILTCLASARSSTDPIIFLLLDKTFKKTLYNLFTKSNSAHMQSYG
RUO
GPR82
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
27197
GPR82 (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
GPR82