Learn More
Abnova™ Human GPR82 Partial ORF (NP_543007.1, 237 a.a. - 336 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
310.00 € - 467.00 €
Spezifikation
Name | GPR82 (Human) Recombinant Protein (Q01) |
---|---|
Rekombinant | Yes |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein) |
Molekulargewicht | 36.63kDa |
Lagerungsanforderungen | Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16195776
|
Abnova™
H00027197-Q01.25UG |
25 ug |
467.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab 15-02-2021 |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! |
16185776
|
Abnova™
H00027197-Q01.10UG |
10 ug |
310.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab 15-02-2021 |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! |
Beschreibung
Sequence: IMEKDLTYSSVKRHLLVIQILLIVCFLPYSIFKPIFYVLHQRDNCQQLNYLIETKNILTCLASARSSTDPIIFLLLDKTFKKTLYNLFTKSNSAHMQSYGSpezifikation
GPR82 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
Yes | |
36.63kDa |