Learn More
Abnova™ Human GPR82 Partial ORF (NP_543007.1, 237 a.a. - 336 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00027197-Q01.10ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16185776
  • 320.54 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab
01-06-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
G protein-coupled receptors (GPCRs, or GPRs) contain 7 transmembrane domains and transduce extracellular signals through heterotrimeric G proteins.[supplied by OMIM]
Sequence: IMEKDLTYSSVKRHLLVIQILLIVCFLPYSIFKPIFYVLHQRDNCQQLNYLIETKNILTCLASARSSTDPIIFLLLDKTFKKTLYNLFTKSNSAHMQSYG
Spezifikation
Spezifikation
NP_543007.1
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue
IMEKDLTYSSVKRHLLVIQILLIVCFLPYSIFKPIFYVLHQRDNCQQLNYLIETKNILTCLASARSSTDPIIFLLLDKTFKKTLYNLFTKSNSAHMQSYG
RUO
GPR82
Yes
wheat germ expression system
Liquid
27197
GPR82 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
GPR82