missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human GPT2 Full-length ORF (NP_597700.1, 1 a.a. - 523 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

310.00 € - 467.00 €

Spezifikation

Name GPT2 (Human) Recombinant Protein (P01)
Rekombinant Yes
Reinigungsverfahren Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
Molekulargewicht 84.3kDa
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16186033
Unterlagen ansehen
Abnova™
H00084706-P01.10UG
10 ug
310.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
15-02-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16196033
Unterlagen ansehen
Abnova™
H00084706-P01.25UG
25 ug
467.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab
15-02-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

Sequence: MQRAAALVRRGCGPRTPSSWGRSQSSAAAEASAVLKVRPERSRRERILTLESMNPQVKAVEYAVRGPIVLKAGEIELELQRGIKKPFTEVIRANIGDAQAMGQQPITFLRQVMALCTYPNLLDSPSFPEDAKKRARRILQACGGNSLGSYSASQGVNCIREDVAAYITRRDGGVPADPDNIYLTTGASDGISTILKILVSGGGKSRTGVMIPIPQYPLYSAVISELDAIQVNYYLDEENCWALNVNELRRAVQEAKDHCDPKVLCIINPGNPTGQVQSRKCIEDVIHFAWEEKLFLLADEVYQDNVYSPDCRFHSFKKVLYEMGPEYSSNVELASFHSTSKGYMGECGYRGGYMEVINLHPEIKGQLVKLLSVRLCPPVSGQAAMDIVVNPPVAGEESFEQFSREKESVLGNLAKKAKLTEDLFNQVPGIHCNPLQGAMYAFPRIFIPAKAVEAAQAHQMAPDMFYCMKLLEETGICVVPGSGFGQREGTYHFRMTILPPVEKLKTVLQKVKDFHINFLEKYA
Spezifikation

Spezifikation

GPT2 (Human) Recombinant Protein (P01)
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
84.3kDa
Yes
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Sicherheitsdatenblatt (SDS)