Learn More
Abnova™ Human GRIK1 Partial ORF (NP_000821, 331 a.a. - 440 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_000821 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 2897 |
Molekulargewicht | 37.84kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16195751
|
Abnova™
H00002897-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16185751
|
Abnova™
H00002897-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Glutamate receptors are the predominant excitatory neurotransmitter receptors in the mammalian brain and are activated in a variety of normal neurophysiologic processes. This gene product belongs to the kainate family of glutamate receptors, which are composed of four subunits and function as ligand-activated ion channels. The subunit encoded by this gene is subject to RNA editing (CAG->CGG; Q->R) within the second transmembrane domain, which is thought to alter the properties of ion flow. Alternative splicing, resulting in transcript variants encoding different isoforms, has been noted for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: VAIASHRASQLTVSSLQCHRHKPWRLGPRFMNLIKEARWDGLTGHITFNKTNGLRKDFDLDIISLKEEGTEKAAGEVSKHLYKVWKKIGIWNSNSGLNMTDSNKDKSSNISpezifikation
NP_000821 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
37.84kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
EAA3/EEA3/GLR5/GLUR5 | |
GRIK1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
2897 | |
GRIK1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
VAIASHRASQLTVSSLQCHRHKPWRLGPRFMNLIKEARWDGLTGHITFNKTNGLRKDFDLDIISLKEEGTEKAAGEVSKHLYKVWKKIGIWNSNSGLNMTDSNKDKSSNI | |
RUO | |
GRIK1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |