missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Abnova™ Human GRK1 Partial ORF (NP_002920.1, 51 a.a. - 150 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_002920.1 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 6011 |
Molekulargewicht | 36.63kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16164375
|
Abnova™
H00006011-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16154375
|
Abnova™
H00006011-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This gene encodes a member of the guanine nucleotide-binding protein (G protein)-coupled receptor kinase subfamily of the Ser/Thr protein kinase family. The protein phosphorylates rhodopsin and initiates its deactivation. Defects in GRK1 are known to cause Oguchi disease 2 (also known as stationary night blindness Oguchi type-2). [provided by RefSeq]
Sequence: RDSLSLEFESVCLEQPIGKKLFQQFLQSAEKHLPALELWKDIEDYDTADNDLQPQKAQTILAQYLDPQAKLFCSFLDEGIVAKFKEGPVEIQDGLFQPLLSpezifikation
NP_002920.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.63kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
GPRK1/RHOK/RK | |
GRK1 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
6011 | |
GRK1 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
RDSLSLEFESVCLEQPIGKKLFQQFLQSAEKHLPALELWKDIEDYDTADNDLQPQKAQTILAQYLDPQAKLFCSFLDEGIVAKFKEGPVEIQDGLFQPLL | |
RUO | |
GRK1 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |