Learn More
Abnova™ Human GRM7 Partial ORF (NP_000835, 431 a.a. - 520 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_000835
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 2917
Molekulargewicht 35.64kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16185781
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00002917-Q01.25UG
25 ug
508.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16175781
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00002917-Q01.10UG
10 ug
335.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
L-glutamate is the major excitatory neurotransmitter in the central nervous system, and it activates both ionotropic and metabotropic glutamate receptors. Glutamatergic neurotransmission is involved in most aspects of normal brain function and can be perturbed in many neuropathologic conditions. The metabotropic glutamate receptors are a family of G protein-coupled receptors that have been divided into three groups on the basis of sequence homology, putative signal transduction mechanisms, and pharmacologic properties. Group I includes GRM1 and GRM5, and these receptors have been shown to activate phospholipase C. Group II includes GRM2 and GRM3, while Group III includes GRM4, GRM6, GRM7 and GRM8. Group II and III receptors are linked to the inhibition of the cyclic AMP cascade but differ in their agonist selectivities. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: ADYRGVCPEMEQAGGKKLLKYIRNVNFNGSAGTPVMFNKNGDAPGRYDIFQYQTTNTSNPGYRLIGQWTDELQLNIEDMQWGKGVREIPA
Spezifikation
Spezifikation
NP_000835
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.64kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ40498/GLUR7/GPRC1G/MGLUR7/mGlu7
GRM7
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
2917
GRM7 (Human) Recombinant Protein (Q01)
ADYRGVCPEMEQAGGKKLLKYIRNVNFNGSAGTPVMFNKNGDAPGRYDIFQYQTTNTSNPGYRLIGQWTDELQLNIEDMQWGKGVREIPA
RUO
GRM7