Learn More
Invitrogen™ Growth Hormone Human ELISA Kit
Sandwich ELISA Kit
Marke:  Invitrogen™ EHGH1
426.68 EUR gültig bis 2024-03-29
Benutzen Sie den Promotions-Code "21615" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00400kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15475003
  • 640.00 € / 1 Set
Verfügbar ab: 23-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beschreibung
Beschreibung
The Human Growth Hormone (Hu GH) ELISA quantitates Hu GH in human serum, plasma, or cell culture medium. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant Hu GH. Principle of the method The Human GH solid-phase sandwich ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) is designed to measure the amount of the target bound between a matched antibody pair. A target-specific antibody has been pre-coated in the wells of the supplied microplate. Samples, standards, or controls are then added into these wells and bind to the immobilized (capture) antibody. The sandwich is formed by the addition of the second (detector) antibody, a substrate solution is added that reacts with the enzyme-antibody-target complex to produce measurable signal. The intensity of this signal is directly proportional to the concentration of target present in the original specimen. Rigorous validation Each manufactured lot of this ELISA kit is quality tested for criteria such as sensitivity, specificity, precision, and lot-to-lot consistency. See manual for more information on validation.
Das menschliche Wachstumshormon (hGH) ist ein Mitglied der Somatotropin/Prolactin-Hormonfamilie, die eine wichtige Rolle bei der Wachstumskontrolle spielt. Das GH1-Gen befindet sich zusammen mit 4 weiteren verwandten Genen am Wachstumshormonlocus auf Chromosom17. Die fünf Gene haben einen bemerkenswert hohen Grad an Sequenzidentität. Alternatives Spleißen führt zu 5 Isoformen, die von etwa 19 bis 24 kDa reichen. HGH wird von den somatotrophen Zellen in der Hypophyse produziert. Es wirkt durch Bindung an Membranrezeptoren, die zur Zytokinrezeptor-Untergruppe gehören. Seine Hauptfunktion bei der Stimulierung des Körperwachstums besteht darin, die Leber und andere Gewebe zur Sekretion von IGF-1 anzuregen. Es stimuliert sowohl die Differenzierung als auch die Proliferation von Myoblasten. Es stimuliert auch die Aminosäureaufnahme und die Proteinsynthese in Muskeln und anderen Geweben. Mutationen oder Deletionen im Gen führen zu Wachstumshormonmangel und zu einer geringen Körpergröße.
Spezifikation
Spezifikation
Gehäuse P01241
4 pg/mL
Festphasen-Sandwich-ELISA
ELISA-Kit
Plasma, Serum, Überstand
96 Assays
ELISA, Protein-Assays, Proteinbiologie, Krebsbiologie, Immunologie, Neurowissenschaften, Neurobiologie, Proteinnachweis, Proteinanalyse
2688
< 12 %
Vorbeschichtete 96-Well-Platte, Assay-Verdünnungskonzentrat, Biotinylierter Nachweisantikörper, Waschpuffer, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten, Chromogen, Stopplösung, Dichtungsfolien für Mikrotiterplatten
96 Test-Kit
Biomarkerbezogene Wege
2 bis 8 °C
Human
4 Std 45 Min
2.5 bis 600 pg/ml
4 bis 600 pg/ml
Biotin
Wachstumsfaktoren und Rezeptoren
Dieses ELISA-Kit weist keine Kreuzreaktivität mit einem der getesteten Zytokine auf: Humanes Angiogenin, BDNF, BLC, ENA-78, FGF-4, IL-1 alpha, IL-1 beta, IL-2, IL-3, IL-4, IL-5, IL-7, IL-8, IL-9, IL-10, IL-11, IL-12 p70, IL-12 p40, IL-13, IL-15, IL-309, IP-10, G-CSF, GM-CSF, IFN-gamma, Leptin, MCP-1, MCP-2, MCP-3, MDC, MIP-1 alpha, MIP-1 beta, MIP-1 delta, PARC, PDGF, RANTES, SCF, TARC, TGF-beta, TIMP-1, TIMP-2, TNF-alpha, TNF-beta, TPO, VEGF.
Human
Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät
GH,GH-N,GHB5,GHN,IGHD1B,hGH-N
< 10 %
HRP
RUO
Plasma, 25 μl; Serum, 25 μl; Überstand, 100 μl
GH, GH-N, GHN, IGHD1B, hGH-N
1 Std 20 Min