missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human GSTO1 Partial ORF (NP_004823, 121 a.a. - 209 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

335.00 € - 508.00 €

Spezifikation

Zugriffsnummer NP_004823
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 9446
Molekulargewicht 35.53kDa
Mehr Spezifikationen ansehen

Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16170666
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00009446-Q01.25UG
25 ug
508.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16160666
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00009446-Q01.10UG
10 ug
335.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung

Beschreibung

This gene encodes a member of the theta class glutathione S-transferase-like (GSTTL) protein family. In mouse, the encoded protein acts as a small stress response protein, likely involved in cellular redox homeostasis. [provided by RefSeq]

Sequence: SKVPSLVGSFIRSQNKEDYAGLKEEFRKEFTKLEEVLTNKKTTFFGGNSISMIDYLIWPWFERLEAMKLNECVDHTPKLKLWMAAMKED
Spezifikation

Spezifikation

NP_004823
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.53kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
DKFZp686H13163/GSTTLp28/P28
GSTO1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
9446
GSTO1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
SKVPSLVGSFIRSQNKEDYAGLKEEFRKEFTKLEEVLTNKKTTFFGGNSISMIDYLIWPWFERLEAMKLNECVDHTPKLKLWMAAMKED
RUO
GSTO1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Produktzertifizierungen