Learn More
Abnova™ Human GUCY1A3 Partial ORF (AAH28384, 41 a.a. - 140 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | AAH28384 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 2982 |
Molekulargewicht | 36.74kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16165931
|
Abnova™
H00002982-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16155931
|
Abnova™
H00002982-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
Soluble guanylate cyclase (sGC), a heterodimeric protein consisting of an alpha subunit, such as alpha-1 (GUCY1A3), and a beta subunit, typically beta-1 (GUCY1B3; MIM 139397), catalyzes conversion of GTP to the second messenger cGMP and functions as the main receptor for nitric oxide and nitrovasodilator drugs (Zabel et al., 1998 [PubMed 9742212]).[supplied by OMIM]
Sequence: KATMPICQDIPEKNIQESLPQRKTSRSRVYLHTLAESICKLIFPEFERLNVALQRTLAKHKIKESRKSLEREDFEKTIAEQAVAAGVPVEVIKESLGEEVSpezifikation
AAH28384 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.74kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
GC-SA3/GUC1A3/GUCA3/GUCSA3/GUCY1A1 | |
GUCY1A3 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
2982 | |
GUCY1A3 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
KATMPICQDIPEKNIQESLPQRKTSRSRVYLHTLAESICKLIFPEFERLNVALQRTLAKHKIKESRKSLEREDFEKTIAEQAVAAGVPVEVIKESLGEEV | |
RUO | |
GUCY1A3 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |