missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human HADH (aa 133-219) Control Fragment Recombinant Protein

Artikelnummer. 30206590
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30206590 100 μl 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30206590 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. RP104782

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (95%), Rat (95%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibody, PA5-83688 (PA5-83688. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

This gene is a member of the 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase gene family. The encoded protein functions in the mitochondrial matrix to catalyze the oxidation of straight-chain 3-hydroxyacyl-CoAs as part of the beta-oxidation pathway. Its enzymatic activity is highest with medium-chain-length fatty acids. Mutations in this gene cause one form of familial hyperinsulinemic hypoglycemia. The human genome contains a related pseudogene of this gene on chromosome 15.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer Q16836
Konzentration ≥5.0 mg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blocking Assay, Control
Zusammensetzung 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
Gen-ID (Entrez) 3033
Name Human HADH (aa 133-219) Control Fragment
Menge 100 μl
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias AA409008; AU019341; AW742602; Had; HADH; HADH1; HADHSC; HCDH; HHF4; hydroxyacyl-CoA dehydrogenase; hydroxyacyl-Coenzyme A dehydrogenase; hydroxyacyl-coenzyme A dehydrogenase, mitochondrial; hydroxylacyl-Coenzyme A dehydrogenase short chain; hydroxylacyl-Coenzyme A dehydrogenase, short chain; hydroxylacyl-Coenzyme A dehydrogenase-dehydrogenase; L-3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase; L-3-hydroxyacyl-Coenzyme A dehydrogenase, short chain; M/SCHAD; medium and short chain L-3-hydroxyacyl-coenzyme A dehydrogenase; medium and short-chain L-3-hydroxyacyl-coenzyme A dehydrogenase; MGC8392; Mschad; SCHAD; short chain 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase; short-chain 3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenase; testis secretory sperm-binding protein Li 203 A
Gebräuchliche Bezeichnung HADH
Gensymbol HADH
Konjugat Unconjugated
Spezies Human
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung His-ABP-tag
Sequenz RLDKFAAEHTIFASNTSSLQITSIANATTRQDRFAGLHFFNPVPVMKLVEVIKTPMTSQKTFESLVDFSKALGKHPVSCKDTPGFIV
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Expressionssystem E. coli
Form Liquid
Reinheits- oder Qualitätsgrad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.