Learn More
Abnova™ Human HARS Partial ORF (NP_002100, 1 a.a. - 96 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_002100
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 3035
Molekulargewicht 36.3kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16169174
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00003035-Q01.25UG
25 ug
508.00 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16159174
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00003035-Q01.10UG
10 ug
335.00 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 10-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Aminoacyl-tRNA synthetases are a class of enzymes that charge tRNAs with their cognate amino acids. The protein encoded by this gene is a cytoplasmic enzyme which belongs to the class II family of aminoacyl-tRNA synthetases. The enzyme is responsible for the synthesis of histidyl-transfer RNA, which is essential for the incorporation of histidine into proteins. The gene is located in a head-to-head orientation with HARSL on chromosome five, where the homologous genes share a bidirectional promoter. The gene product is a frequent target of autoantibodies in the human autoimmune disease polymyositis/dermatomyositis. [provided by RefSeq]
Sequence: MAERAALEELVKLQGERVRGLKQQKASAELIEEEVAKLLKLKAQLGPDESKQKFVLKTPKGTRDYSPRQMAVREKVFDVIIRCFKRHGAEVIDTPV
Spezifikation
Spezifikation
NP_002100
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.3kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
FLJ20491/HRS
HARS
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
3035
HARS (Human) Recombinant Protein (Q01)
MAERAALEELVKLQGERVRGLKQQKASAELIEEEVAKLLKLKAQLGPDESKQKFVLKTPKGTRDYSPRQMAVREKVFDVIIRCFKRHGAEVIDTPV
RUO
HARS