Learn More
Abnova™ Human HBXAP Partial ORF (NP_057662.3, 1343 a.a. - 1441 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Marke:  Abnova™ H00051773-Q01.25ug
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16167316
  • 482.88 € / 25 Mikrogramm
Voraussichtliches Versanddatum: 22-11-2021
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
HBXAP is involved in transcription repression, transcription coactivation when associated with hepatitis B virus X protein (HBX), and chromatin remodeling and spacing when associated with SNF2H (MIM 603375).[supplied by OMIM]
Sequence: IESDEEEDFENVGKVGSPLDYSLVDLPSTNGQSPGKAIENLIGKPTEKSQTPKDNSTASASLASNGTSGGQEAGAPEEEEDELLRVTDLVDYVCNSEQL
Spezifikation
Spezifikation
NP_057662.3
Antibody Production, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Protein Array, Western Blot (Recombinant protein)
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
IESDEEEDFENVGKVGSPLDYSLVDLPSTNGQSPGKAIENLIGKPTEKSQTPKDNSTASASLASNGTSGGQEAGAPEEEEDELLRVTDLVDYVCNSEQL
RUO
RSF1
Wheat Germ (in vitro)
GST
wheat germ expression system
Liquid
51773
HBXAP (Human) Recombinant Protein (Q01)
25 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
HBXAP/RSF-1/XAP8/p325
RSF1