Learn More
Abnova™ Human HCLS1 Full-length ORF (NP_005326.1, 1 a.a. - 486 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
341.70 € - 518.16 €
Spezifikation
Name HCLS1 (Human) Recombinant Protein (P01)
Rekombinant Yes
Reinigungsverfahren Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
Molekulargewicht 80.4kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16178667
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00003059-P01.25UG
25 ug
518.16 €
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 10-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
16168667
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00003059-P01.10UG
10 ug
341.70 €
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Voraussichtliches Versanddatum: 10-01-2022
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Sequence: MWKSVVGHDVSVSVETQGDDWDTDPDFVNDISEKEQRWGAKTIEGSGRTEHINIHQLRNKVSEEHDVLRKKEMESGPKASHGYGGRFGVERDRMDKSAVGHEYVAEVEKHSSQTDAAKGFGGKYGVERDRADKSAVGFDYKGEVEKHTSQKDYSRGFGGRYGVEKDKWDKAALGYDYKGETEKHESQRDYAKGFGGQYGIQKDRVDKSAVGFNEMEAPTTAYKKTTPIEAASSGARGLKAKFESMAEEKRKREEEEKAQQVARRQQERKAVTKRSPEAPQPVIAMEEPAVPAPLPKKISSEAWPPVGTPPSSESEPVRTSREHPVPLLPIRQTLPEDNEEPPALPPRTLEGLQVEEEPVYEAEPEPEPEPEPEPENDYEDVEEMDRHEQEDEPEGDYEEVLEPEDSSFSSALAGSSGCPAGAGAGAVALGISAVALYDYQGEGSDELSFDPDDVITDIEMVDEGWWRGRCHGHFGLFPANYVKLLE
Spezifikation
Spezifikation
HCLS1 (Human) Recombinant Protein (P01)
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
80.4kDa
Yes
Antibody Production, Array, Enzyme-linked Immunoabsorbent Assay, Western Blot (Recombinant protein)
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.