Learn More
Abnova™ Human HCN4 Partial ORF (NP_005468.1, 1105 a.a. - 1203 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
335.00 € - 508.00 €
Spezifikation
Zugriffsnummer | NP_005468.1 |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot |
Zusammensetzung | 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. |
Gen-ID (Entrez) | 10021 |
Molekulargewicht | 36.63kDa |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16161666
|
Abnova™
H00010021-Q01.25UG |
25 ug |
508.00 €
25 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
16151666
|
Abnova™
H00010021-Q01.10UG |
10 ug |
335.00 €
10 Mikrogramm |
Verfügbar ab: 31-05-2024 Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
Beschreibung
This gene encodes a member of the hyperpolarization-activated cyclic nucleotide-gated potassium channels. The encoded protein shows slow kinetics of activation and inactivation, and is necessary for the cardiac pacemaking process. This channel may also mediate responses to sour stimuli. Mutations in this gene have been linked to sick sinus syndrome 2, also known as atrial fibrillation with bradyarrhythmia or familial sinus bradycardia. Two pseudogenes have been identified on chromosome 15. [provided by RefSeq]
Sequence: SPHSSGESMAAFPLFPRAGGGSGGSGSSGGLGPPGRPYGAIPGQHVTLPRKTSSGSLPPPLSLFGARATSSGGPPLTAGPQREPGARPEPVRSKLPSNLSpezifikation
NP_005468.1 | |
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer. | |
36.63kDa | |
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue. | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. | |
HCN4 | |
Wheat Germ (in vitro) | |
GST | |
Liquid |
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot | |
10021 | |
HCN4 (Human) Recombinant Protein (Q01) | |
SPHSSGESMAAFPLFPRAGGGSGGSGSSGGLGPPGRPYGAIPGQHVTLPRKTSSGSLPPPLSLFGARATSSGGPPLTAGPQREPGARPEPVRSKLPSNL | |
RUO | |
HCN4 | |
Recombinant | |
wheat germ expression system |