missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Human HEPN1 Control Fragment Recombinant Protein

Artikelnummer. 30209821
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μl
Packungsgröße:
100 Mikroliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
30209821 100 μl 100 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 30209821 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. RP103488

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Recombinant Protein

Highest antigen sequence indentity to the following orthologs: Mouse (27%), Rat (27%). This recombinant protein control fragment may be used for blocking experiments with the corresponding antibodies, PA5-65367 (PA5-65367, PA5-64087 (PA5-64087. In IHC/ICC and WB experiments, we recommend a 100x molar excess of the protein fragment control based on the concentration and the molecular weight. Pre-incubate the antibody-protein control fragment mixture for 30 min at room temperature.

This gene is expressed in the liver, and encodes a short peptide that is localized predominantly to the cytoplasm. Transient transfection studies showed that expression of this gene significantly inhibited cell growth, and it may have a role in apoptosis. Expression of this gene is downregulated or lost in hepatocellular carcinomas (HCC), suggesting that loss of this gene is involved in carcinogenesis of hepatocytes. Also to note is that this gene maps to the 3'-noncoding region of HEPACAM gene (GeneID:220296) on the antisense strand.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Zugriffsnummer Q6WQI6
Konzentration ≥5.0 mg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Blocking Assay, Control
Zusammensetzung 1 M urea, PBS with no preservative; pH 7.4
Gen-ID (Entrez) 641654
Name Human HEPN1 Control Fragment
Menge 100 μl
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias cancer susceptibility gene HEPN1; HEPACAM opposite strand 1; hepatocellular carcinoma, down-regulated 1; HEPN1; Putative cancer susceptibility gene HEPN1 protein
Gebräuchliche Bezeichnung HEPN1
Gensymbol HEPN1
Konjugat Unconjugated
Spezies Human
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung His-ABP-tag
Sequenz GLGIAPWVDGESELEFRRLGMQGPLEALRRRERNTQRASFSFSFLIALSPHTVDYCHSYELFNRRWHGHVLATQRPSLFI
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Expressionssystem E. coli
Form Liquid
Reinheits- oder Qualitätsgrad >80% by SDS-PAGE and Coomassie blue staining
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.