missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Human Hexokinase 2 ELISA Kit
Beschreibung
In vertebrates there are four major glucose-phosphorylating isoenzymes, designated hexokinase I, II, III, and IV. Hexokinase activity is involved in the first step in several metabolic pathways including phosphorylation of glucose to produce glucose-6-phosphate, thus committing glucose to the glycolytic pathway. Hexokinase is an allosteric enzyme inhibited by its product GLC-6-P. Hexokinase 2 is the predominant hexokinase isozyme expressed in insulin-responsive tissues such as skeletal muscle. Expression of this gene is insulin-responsive, and studies in rat suggest that it is involved in the increased rate of glycolysis seen in rapidly growing cancer cells.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | P52789 |
| Assay-Bereich | 125 bis 8.000 pg/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 75 pg/mL |
| Konjugat | HRP |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Serum |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | 3099 |
| Gensymbol | Hk2 |
| Interassay-VK | <10% |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?