Learn More
R&D Systems™ Human Histone Deacetylase 2 (NP_001518.3) VersaClone cDNA
Artikelnummer. 18764437
Change view
Click to view available options
Menge:
10 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18764437 10 μg 10 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 18764437 Lieferant R&D Systems™ Lieferanten-Nr. RDC3359
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Contains gene inserts that are fully sequenced and produced with high quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Gen Histone Deacetylase 2/HDAC2
Zugriffsnummer NP_001518.3
Konzentration 10 μg (at 0.2 μg/μL)
Zusammensetzung cDNA is provided in 10 mM Tris-Cl, pH 8.5
Einsatztyp 1480 bp
Gen-ID (Entrez) 3066
Gen-Alias EC 3.5.1.98, HD2, HDAC2, histone deacetylase 2, RPD3, transcriptional regulator homolog RPD3, YAF1, YY1-associated factor 1
Inhalt und Lagerung Store the unopened product at -20°C to -70°C. Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. Do not use past expiration date.
Spezies Human
Menge 10 μg