missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human Hormone-sensitive Lipase/HSL Antibody, R&D Systems™
GREENER_CHOICE

Artikelnummer. 18041532
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18041532 100 μg 100 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18041532 Lieferant R&D Systems Lieferanten-Nr. AF7104

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Sheep Polyclonal Antibody

Hormone-sensitive Lipase/HSL Polyclonal specifically detects Hormone-sensitive Lipase/HSL in Human samples. It is validated for Western Blot.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen Hormone-sensitive Lipase/HSL
Anwendungen Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 1 ug/mL
Gen-Zugriffsnummer Q05469
Gen-Alias hormone-sensitive lipase, Hormonesensitive Lipase, hormone-sensitive lipase testicular isoform, HSL, HSLEC 3.1.1.79, LHS, lipase, hormone-sensitive, LIPE
Gensymbole LIPE
Wirtsspezies Sheep
Immunogen E. coli-derived recombinant human Hormone-sensitive Lipase/HSL Met302-Leu425 Accession # Q05469
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 3991
Testspezifität Detects human Hormone-sensitive Lipase/HSL in direct ELISAs and Western blots.
Rekonstitution Sterile PBS to a final concentration of 0.2 mg/mL.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.