missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Abnova™ Human HRMT1L2 Partial ORF (NP_001527, 260 a.a. - 361 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal

Used for AP, Array, ELISA, WB-Re

Marke:  Abnova™ H00003276-Q01.10ug

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00010kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16166391

  • 335.00 € / 10 Mikrogramm
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!


Beschreibung

Beschreibung

The PRMT1 gene encodes a protein arginine methyltransferase that functions as a histone methyltransferase specific for H4 (see MIM 602822).[supplied by OMIM]

Sequence: PFCLQVKRNDYVHALVAYFNIEFTRCHKRTGFSTSPESPYTHWKQTVFYMEDYLTVKTGEEIFGTIGMRPNAKNNRDLDFTIDLDFKGQLCELSCSTDYRMR
Spezifikation

Spezifikation

NP_001527
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.96kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
PFCLQVKRNDYVHALVAYFNIEFTRCHKRTGFSTSPESPYTHWKQTVFYMEDYLTVKTGEEIFGTIGMRPNAKNNRDLDFTIDLDFKGQLCELSCSTDYRMR
RUO
PRMT1
Wheat Germ (in vitro)
GST
Liquid
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
3276
HRMT1L2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
10 ug
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ANM1/HCP1/HRMT1L2/IR1B4
PRMT1
Recombinant
wheat germ expression system
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote